Läs mer
Polyetylenglykol 20 000
Produktkod. 11479046
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11479046 250 g 250g
11469046 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11479046 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17925.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    739.50 SEK
    590.65 SEK / 250g
    Save 148.85 SEK
    20% Av
 Begränsad artikel
I lager
Ämnet är listat i TSCA:s inventarium | CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62,07 g/mol
Polyetylenglykol används vid modifiering av terapeutiska proteiner och peptider för att förbättra dess löslighet. Det används också vid tillverkning av bioaktiva och immunisolerande barriärer för inkapsling av celler. I gaskromatografi används den som en polär stationär fas. Det används som formsläppmedel och smörjmedel vid tillverkning av elastomerer. Som dispergeringsmedel används det i tandkrämer. Den finner tillämpning inom blodbanker som en potentiator, som används för att detektera antigener och antikroppar. Inom läkemedelsindustrin används det som smörjmedel för tabletter och kapslar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25322-68-3
Molekylformel (C2H4O)n
Molekylvikt (g/mol) 62.07
MDL-nummer MFCD01779601
InChI-nyckel LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn etan-1,2-diol
LEDER [H]OCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polyethylene glycol 20, 000
Smältpunkt 63 °C till 66 °C
Densitet 1.2
Kvantitet 250 g
Flampunkt 260 °C (500 °F)
Löslighetsinformation Löslig i vatten och etanol.
Formel vikt ≈20,000
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.