Läs mer
Polyetylenglykol 4 000
Produktkod. 11463207
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11463207 250 g 250g
11453207 1000 g 1000g
11473207 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11463207 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16151.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62,07 g/mol
Polyetylenglykol används vid genleverans av protoplasttransfektion och inkubation. Det används vid framställning av extraktion för att mäta cytosoliskt fosfoenolpyruvatkarboxykinas (PEPCK) från växtvävnader. Det är användbart att förmedla DNA-transformation till protoplaster härledda från risbladsslidor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25322-68-3
Molekylformel (C2H4O)n
Molekylvikt (g/mol) 62.07
MDL-nummer MFCD01779601
InChI-nyckel LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym PEG 4000
IUPAC-namn etan-1,2-diol
LEDER [H]OCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polyethylene glycol 4,000
pH 5 till 7
Smältpunkt 58 °C till 62 °C
Kvantitet 250 g
Odör Luktfritt
Merck Index 14,7568
Löslighetsinformation Löslig i vatten och organiska lösningsmedel. Olöslig i alifatiska kolväten.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.