Läs mer
Polyetylenglykol 400, EssentQ, Scharlab
Produktkod. 11382425
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11382425 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 11382425 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer PO00351000
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Specifikationer
CAS 25322-68-3
Molekylformel (C2H4O)n
MDL-nummer MFCD01779601
Kvantitet 1 L
InChI-nyckel LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
LEDER [H]OCCO
IUPAC-namn etan-1,2-diol
Molekylvikt (g/mol) 62.07
Kvalitet EssentQ