Läs mer
Polyetylenglykol 400, Synteskvalitet, Scharlab
Kvantitet:
5 L
Förpackningsstorlek:
5 L
Beskrivning
- Synonymer: Carbowax , PEG, Polyoxietylenglykol, Polyglykol, Polyetylenoxid
- Molekylformel: HO(C 2 H 4 O) n H
- Molmassa: 380 420 –g/mol
- CAS: 25322-68-3
- EIN ECS nr: 203-473-3
- Hydroxylnummer: –267 295
- Rester vid antändning: max. 0,02 %
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 25322-68-3 |
| Smältpunkt | 4°C to 8°C |
| Densitet | 1.13g/cm3 |
| Kokpunkt | >250°C |
| Flampunkt | 240°C |
| Tändpunkt | ∼370°C |
| Molekylformel | (C2H4O)n |
| MDL-nummer | MFCD01779601 |
| Kvantitet | 5 L |
| Synonym | Carbowax, PEG, Polyoxyethylene glycol, Polyglycol, Polyethylene oxide |
| Visa mer |