Läs mer
Polyetylenglykol 6 000
Description
Polyetylenglykol används vid modifiering av terapeutiska proteiner och peptider för att förbättra dess löslighet. Det används också vid tillverkning av bioaktiva och immunisolerande barriärer för inkapsling av celler. Inom gaskromatorgrafi används den som en polär stationär fas. Det används som formsläppmedel och smörjmedel vid tillverkning av elastomerer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Polyethylene Glycol 6000 |
| Fysisk form | Pulver |
| Smältpunkt | 60 °C till 63 °C |
| Kvantitet | 250 g |
| Merck Index | 14,7568 |
| Löslighetsinformation | Lösliga i vatten och aromatiska kolväten. Lite och alifatiska kolväten. |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.