Läs mer
Polyetylenglykol 6 000
Produktkod. 11448177
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11448177 5000 g 5000g
11438177 250 g 250g
11428177 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11448177 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17541.0I
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3794.62 SEK
    3406.65 SEK / 5000g
    Save 387.97 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62,07 g/mol
Polyetylenglykol används vid modifiering av terapeutiska proteiner och peptider för att förbättra dess löslighet. Det används också vid tillverkning av bioaktiva och immunisolerande barriärer för inkapsling av celler. Inom gaskromatorgrafi används den som en polär stationär fas. Det används som formsläppmedel och smörjmedel vid tillverkning av elastomerer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25322-68-3
Molekylformel (C2H4O)n
Molekylvikt (g/mol) 62.07
MDL-nummer MFCD01779601
InChI-nyckel LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym PEG 6000
IUPAC-namn etan-1,2-diol
LEDER [H]OCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polyethylene glycol 6,000
pH 5 till 7
Fysisk form Pulver
Smältpunkt 60°C to 63°C
Merck Index 14,7568
Löslighetsinformation Soluble in water and aromatic hydrocarbons. Slightly and aliphatic hydrocarbons.
Kvantitet 5000 g
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.