Läs mer
Polyetylenglykol 600
Produktkod. 11474807
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11474807 250 g 250g
11464807 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11474807 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21798.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62,07 g/mol
Polyetylenglykol används som fuktbevarande medel i bläck och lim. Det fungerar som ett lösningsmedel i lödmedel och som en färgbärare i bläck. Det är också användbart som modifierare och bindemedel i latexfärg. Det används som tillsats i syntetiska smörjmedel, skärolja och hydraulvätskor. Det spelar en viktig roll för utfällningen av proteiner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25322-68-3
Molekylformel (C2H4O)n
Molekylvikt (g/mol) 62.07
MDL-nummer MFCD01779601
InChI-nyckel LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn etan-1,2-diol
LEDER [H]OCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polyethylene glycol 600
Smältpunkt 17 °C till 23 °C
Densitet 1.12
Kvantitet 250 g
Flampunkt 252 °C (485 °F)
Brytningsindex 1.468
Löslighetsinformation Blandbar med vatten, många organiska lösningsmedel, alifatiska ketoner, alkoholer, kloroform, glykoletricer, ester och aromatiska kolväten. Oblandbar med eter och alifatiska kolväten.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.