Läs mer
Polyetylenglykol 8 000
Produktkod. 11365747
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2 kg
10 kg
Förpackningsstorlek:
100g
10kg
2kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11365747 2 kg 2kg
11375747 100 g 100g
11385747 500 g 500g
11355747 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11365747 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043443.A3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1680.32 SEK
    1508.65 SEK / 2kg
    Save 171.67 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-08-2026
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62,07 g/mol
Polyetylenglykol används vid modifiering av terapeutiska proteiner och peptider för att förbättra dess löslighet. Det används också vid tillverkning av bioaktiva och immunisolerande barriärer för inkapsling av celler. I gaskromatografi används den som en polär stationär fas. Det används som formsläppmedel och smörjmedel vid tillverkning av elastomerer. Som dispergeringsmedel används det i tandkrämer. Den finner tillämpning inom blodbanker som en potentiator, som används för att detektera antigener och antikroppar. Inom läkemedelsindustrin används det som smörjmedel för tabletter och kapslar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25322-68-3
Molekylformel (C2H4O)n
Molekylvikt (g/mol) 62.07
MDL-nummer MFCD01779601
InChI-nyckel LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym PEG 8000
IUPAC-namn etan-1,2-diol
LEDER [H]OCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polyethylene glycol 8,000
Färg Vitt
pH 5 till 7
Fysisk form Pulver
Smältpunkt 55°C to 63°C
Merck Index 14,7568
Löslighetsinformation Soluble in water and aromatic hydrocarbons. Slightly soluble in aliphatic hydrocarbons and organic solvents.
Kvantitet 2 kg
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.