Läs mer
Polyetylenglykol 8000 (PEG), Fisher BioReagents™
Produktkod. 10407773
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10407773 1 kg Poly flaska 1kg
10224963 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10407773 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP2331
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Polyetylenglykol 8000, HO-[CH2CH2O]nH, CAS-nummer-25322-68-3, polyetylenoxid, Carbowax , PEG 8000, 1 kg, Grå, Vit, 7000 till 9000, VARNING!
PEG 8000 är lämpligt som medium för fusion av däggdjursceller. Det används också för att fälla ut bakteriofag från lyserade cellsupernatanter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25322-68-3
Molekylformel (C2H4O)n
Molekylvikt (g/mol) 62.07
MDL-nummer MFCD01779601
InChI-nyckel LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym PEG 8000, Polyethylene Oxide, Carbowax™
IUPAC-namn etan-1,2-diol
LEDER [H]OCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polyethylene Glycol 8000
Färg Vitt
pH 5 till 7
Fysisk form Fast
Smältpunkt 55 °C
Kvantitet 1 kg
Identifiering Godkännandetest
Förpackning Poly flaska
Linjär formel H(OCH2CH2)nOH
Merck Index 15, 7688
Formel vikt 7000 till 9000