Läs mer
Polyetylenglykol 8000 (PEG), Fisher BioReagents™
Produktkod. p-27885
Kvantitet:
100 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
Produktkod. 10224963
Brand: Fisher BioReagents BP233100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Polyetylenglykol 8000, HO-[CH2CH2O]nH, CAS-nummer-25322-68-3, polyetylenoxid, Carbowax , PEG 8000, 1 kg, Grå, Vit, 7000 till 9000, VARNING!
PEG 8000 är lämpligt som medium för fusion av däggdjursceller. Det används också för att fälla ut bakteriofag från lyserade cellsupernatanter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25322-68-3
Molekylformel (C2H4O)n
Molekylvikt (g/mol) 62.07
MDL-nummer MFCD01779601
InChI-nyckel LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym PEG 8000, Polyethylene Oxide, Carbowax™
IUPAC-namn etan-1,2-diol
LEDER [H]OCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polyethylene Glycol 8000
Färg Vitt
pH 5,0 till 7,0
Fysisk form Fast
Smältpunkt 55°C
Linjär formel H(OCH2CH2)nOH
Merck Index 15, 7688
Kvantitet 100 g
Formel vikt 7000 to 9000
Identifiering Pass Test