Läs mer
Polyethylene glycol diacrylate, M.W. 1,000
Produktkod. 15492697
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15492697 5 g 5g
15402707 250 mg 250mg
15482697 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15492697 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 046493.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 26570-48-9 | C5H10O4 | 134.131 g/mol
PEGDA används i dentala sammansättningar, offsetfärger, lacker och flexibla beläggningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26570-48-9
Molekylformel C5H10O4
Molekylvikt (g/mol) 134.131
MDL-nummer MFCD00081876
InChI-nyckel FCDZZFLRLVQGEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym acrylic acid; ethylene glycol, poly ethylene glycol diacrylate, polyethylene glycol diacrylate, poly ethylene glycol acrylate, average mn ∼375
PubChem CID 16212859
IUPAC-namn etan-1,2-diol;prop-2-ensyra
LEDER C=CC(=O)O.C(CO)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polyethylene glycol diacrylate
Färg Vitt
Namnnotering M.W. 1,000
Fysisk form Granulär fast
Löslighetsinformation Soluble in THF and chloroform.
Kvantitet 5 g
Känslighet Light sensitive
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.