Läs mer
Polyethylene glycol diacrylate, M.W. 3,400
Produktkod. 15432707
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15432707 250 mg 250mg
15412707 1 g 1g
15422707 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15432707 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 046497.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 26570-48-9 | C5H10O4 | 134.131 g/mol
Polyetylenglykoldiakrylat används i dentala sammansättningar, offsetfärger, lacker och flexibla beläggningar. Det används ofta i olika biomedicinska applikationer såsom hydrogelutveckling för läkemedelsleverans, vävnadsteknik, sårläkning och elektrospinningsprocesser för bioapplicering på grund av dess icke-toxicitet och cytokompatibilitet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26570-48-9
Molekylformel C5H10O4
Molekylvikt (g/mol) 134.131
MDL-nummer MFCD00081876
InChI-nyckel FCDZZFLRLVQGEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym acrylic acid; ethylene glycol, poly ethylene glycol diacrylate, polyethylene glycol diacrylate, poly ethylene glycol acrylate, average mn ∼375
PubChem CID 16212859
IUPAC-namn etan-1,2-diol;prop-2-ensyra
LEDER C=CC(=O)O.C(CO)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polyethylene glycol diacrylate
Färg Vitt
Namnnotering M.W. 3,400
Fysisk form Granulär fast
Löslighetsinformation Miscible with water. Soluble in THF,Chloroform.
Kvantitet 250 mg
Känslighet Light sensitive
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.