Läs mer
Polyethylene glycol diacrylate, M.W. 8,000
Beskrivning
Polyetylenglykoldiakrylat används för att framställa fotopolymeriserade hydrogeler som används som byggnadsställningar för vävnadsregenerering och andra biologiska tillämpningar. Det fungerar som ett viktigt råmaterial för syntesen av poly(etylenglykol) uretan-dimetakrylater (PEGUDM) genom att reagera med 2-isocyanatoetylmetakrylat. Det bidrar till kemisk beständighet, flexibilitet, vidhäftning, låg krympning, nötningsbeständighet och slaghållfasthet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Polyethylene glycol diacrylate |
| Färg | Vitt |
| Namnnotering | M.W. 8,000 |
| Fysisk form | Granulär fast |
| Löslighetsinformation | Miscible with water. |
| Kvantitet | 250 mg |
| Känslighet | Light sensitive |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.