Läs mer
Polyethylene Glycol Diamine (MW 20,000), TRC
Produktkod. 30424036
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30424036 1 g
1 options
Produktkod. 30424036 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP6885031G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polyethylene Glycol Diamine
CAS 24991-53-5
Molekylformel (C2H4O)nC4H12N2O
Kvantitet 1 g
Synonym Diamine-PEG 897, Diamino-terminated Polyethylene Glycol, Fluka 06703, JSJ 73-006, Jeffamine 2001, O,O'-Bis(2-aminoethyl)octadecaethylene Glycol, PEG 1000 Diamine, PEG 4000DCA, PEG Diamine, PEO 600, PEO-Amine 400, Poly(ethylene oxide)diamine, Poly(oxyethylene)diamine, Polyethylene Glycol Bis(2-aminoethyl) Ether, Tetradecaethylene Glycol Diamine, Y 10000, Y 20000, Y 4000
InChI formel InChI=1S/C6H16N2O2/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h1-8H2
LEDER NCCOCCOCCN
Molekylvikt (g/mol) 148.2