Läs mer
Polyethylene glycol dimethacrylate, M.W. 3,400
Produktkod. 15467295
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15467295 250 mg 250mg
15422757 1 g 1g
15432757 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15467295 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 046728.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 25852-47-5 | CH3(CH2=)COC(OCH2CH2)nOCOC(=CH2)CH3
Polyetylenglykoldimetakrylat används som lim, beläggningar, tätningsmedel, fotoresist, lödmasker och fotopolymerer. Polyetylenglykoldimetakrylat bildar homopolymerer och sampolymerer. Sampolymerer av polyetylenglykoldimetakrylat kan framställas med akrylsyra och dess salter, amider och estrar, och med metakrylater, akrylnitril, maleinsyraestrar, vinylacetat, vinylklorid, vinylidenklorid, styren, butadien, omättade polyestrar och torkande oljor. Det används också som ett mycket användbart råmaterial för kemiska synteser. Den används som en tvärbindare för PVC-plastisoler. Polyetylenglykol 200 dimetakrylat ingår i kosmetiska inkapslingshartser och dentala polymerer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25852-47-5
MDL-nummer MFCD00081877
Synonym ethylene glycol dimethacrylate, ethylene dimethacrylate, glycol dimethacrylate, diglycol dimethacrylate, ethanediol dimethacrylate, ethylenedimethyacrylate, ethylene methacrylate, ethyldiol metacrylate, 1,2-bis methacryloyloxy ethane, ethylene glycol bis methacrylate
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polyethylene glycol dimethacrylate
Färg Vitt
Namnnotering M.W. 3,400
Fysisk form Granulär fast
Molekylformel CH3(CH2=)COC(OCH2CH2)nOCOC(=CH2)CH3
Löslighetsinformation It is soluble in water.
Kvantitet 250 mg
Känslighet Light and moisture sensitive
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.