Läs mer
Polyetylenglykoldimetakrylat, MW 8 000, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7080266
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 15467355
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 046985.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 25852-47-5 | CH3(CH2=)COC(OCH2CH2)nOCOC(=CH2)CH3
Polyetylenglykoldimetakrylat används som lim, beläggningar, tätningsmedel, fotoresist, lödmasker och fotopolymerer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25852-47-5
MDL-nummer MFCD00081877
Synonym ethylene glycol dimethacrylate, ethylene dimethacrylate, glycol dimethacrylate, diglycol dimethacrylate, ethanediol dimethacrylate, ethylenedimethyacrylate, ethylene methacrylate, ethyldiol metacrylate, 1,2-bis methacryloyloxy ethane, ethylene glycol bis methacrylate
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polyethylene glycol dimethacrylate
Färg Vitt
Namnnotering M.W. 8,000
Fysisk form Granulär fast
Molekylformel CH3(CH2=)COC(OCH2CH2)nOCOC(=CH2)CH3
Löslighetsinformation Soluble in water.
Kvantitet 250 mg
Känslighet Light and moisture sensitive
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.