Läs mer
Polyethylene glycol methyl ether acrylate, M.W. 1,000
Produktkod. 15477245
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15477245 1 g 1g
15497245 250 mg 250mg
15487245 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15477245 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 046537.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 32171-39-4 | (C2H4O)nC4H6O2 | NaN g/mol
Polyetylenglykol metyleterakrylat används som råvara i kemisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 32171-39-4
Molekylformel (C2H4O)nC4H6O2
Molekylvikt (g/mol) NaN
MDL-nummer MFCD00803685
InChI-nyckel HFCUBKYHMMPGBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxyethyl acrylate, methoxyethyl acrylate, 2-methoxyethoxy acrylate, 2-propenoic acid, 2-methoxyethyl ester, methyl cellosolve acrylate, 2-methoxyethanol, acrylate, ethylene glycol monomethyl ether acrylate, acrylic acid, 2-methoxyethyl ester, ethylene glycol methyl ether acrylate, sipomer mca
PubChem CID 18392
IUPAC-namn 2-metoxietylprop-2-enoat
LEDER COCCOC(=O)C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polyethylene glycol methyl ether acrylate
Färg Vitt
Namnnotering M.W. 1,000
Fysisk form Granulär fast
Löslighetsinformation Soluble in water
Kvantitet 1 g
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.