Läs mer
Polyetylenglykol metyletermetakrylat, MW 5 000, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15437335
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15437335 5 g 5g
15427335 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15437335 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 046838.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 26915-72-0 | C13H24O6 | 276.329 g/mol
Polyetylenglykol metyleter metakrylat, används som emulsionspolymerer, kosmetika, konstruktion, emulgeringsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26915-72-0
Molekylformel C13H24O6
Molekylvikt (g/mol) 276.329
MDL-nummer MFCD00241432
InChI-nyckel KRCGBOKYIUDIFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxyethyl methacrylate, beta-methoxyethyl methacrylate, methacrylic acid, 2-methoxyethyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-methoxyethyl ester, poly ethylene glycol methyl ether methacrylate, pegmem, peg-mem, acmc-209oay, methoxyethyl methacrylate, 2-methoxyethylmethacrylate
PubChem CID 93675
IUPAC-namn 2-[2-[2-(2-metoxietoxi)etoxi]etoxi]etyl-2-metylprop-2-enoat
LEDER CC(=C)C(=O)OCCOCCOCCOCCOC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polyethylene glycol methyl ether methacrylate
Färg Vitt
Namnnotering M.W. 5,000
Fysisk form Granulär fast
Löslighetsinformation It is soluble in water.
Kvantitet 5 g
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.