Läs mer
Polyetylenglykolmonododecyleter, TRC
Produktkod. 30415755
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30415755 5 g
1 options
Produktkod. 30415755 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP2802805G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polyoxyl Lauryl Ether
CAS 9002-92-0
Molekylformel C58H118O24
Kvantitet 5 g
Synonym Brij™ 35 Tricosaethylene Glycol Mono-n-dodecyl Ether
LEDER CCCCCCCCCCCC[(OCH2CH2)nOH]
Molekylvikt (g/mol) 1199.54
Formel vikt 1198.8