Läs mer
Polyethylene glycol monomethyl ether methanesulfonate, M.W. 1,000
Produktkod. 15407215
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15407215 1 g 1g
15427215 250 mg 250mg
15417215 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15407215 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 046437.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 175172-61-9 | C4H10O4S | 154.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 175172-61-9
Molekylformel C4H10O4S
Molekylvikt (g/mol) 154.18
MDL-nummer MFCD03100948
InChI-nyckel BCKAHDGFNHDQST-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 146293
IUPAC-namn 2-metoxietylmetansulfonat
LEDER COCCOS(=O)(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polyethylene glycol monomethyl ether methanesulfonate
Färg Vitt
Namnnotering M.W. 1,000
Fysisk form Granulär fast
Synonym methanesulfonic acid 2-methoxyethyl ester, ethanol, 2-methoxy-, methanesulfonate, 2-methoxyethanol methanesulfonate, 2-methoxyethyl mesylate, 2-methoxyethylmethanesulfonate, acmc-1c990, 2-methoxyethyl methane sulfonate, methanesulfonic acid2-methoxyethyl ester, ethanol, 2-methoxy-, 1-methanesulfonate, methanesulfonic acid 2-methoxy-ethyl ester
Kvantitet 1 g
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.