Läs mer
Polyethylene glycol monomethylether, 750
Produktkod. 11368678
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11368678 500 g 500g
11358678 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11368678 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041562.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 9004-74-4 | (C2H4O)nCH4O | 76.10 g/mol
Polyetylenglykolmonometyleter används som lösningsmedel, hjälpämne, ytaktivt medel och dispergeringsmedel. Det används också som vätmedel och viskositetsmodifierare. Den finner användning inom kosmetika- och läkemedelsindustrin på grund av dess låga toxicitet, smörjande egenskaper och löslighet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9004-74-4
Molekylformel (C2H4O)nCH4O
Molekylvikt (g/mol) 76.10
MDL-nummer MFCD00084416
InChI-nyckel XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
PubChem CID 8019
ChEBI CHEBI:46790
LEDER COCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polyethylene glycol monomethylether, 750
Färg Färglös till gul
Fysisk form Lågt smältande fast ämne
Smältpunkt 28°C to 32°C
Densitet 1.10 g/mL
Löslighetsinformation Slightly miscible with water.
Kvantitet 500 g
IUPAC-namn 2-metoxietan-1-ol
Flampunkt >110°C (230°F)
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.