Läs mer
polyetylenglykol, MP Biomedicals™
Produktkod. 11487152 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11487152 500 g 500g
1 options
Produktkod. 11487152 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 02151916.5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1265.00 SEK
    1203.49 SEK / 500g
    Save 61.51 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-01-2027
Bildas som en kondensationspolymer av etylenoxid och vatten. polyetylenglykol, MP Biomedicals (PEG) har använts i många tillämpningar från medicin till industriell tillverkning, inklusive utfällning av proteiner.
PEG har använts i en mängd olika biomedicinska och laboratorieapplikationer, inklusive:
  • Utfällning av proteiner
  • Som ett fusionsmedel för att förstärka effekten av makrofager på hybridom
  • Vid separation och rening av biomolekyler
  • Vid induktion av cellhybridisering
  • För att återvinna patogena virus och mänskliga rotavirus från vatten-, ostron- och sedimentprover
  • Visats ha anticellproliferation och antitumöreffekter via induktion av apoptos
Användning av PEG:
  • PEG är känsliga för oxidativ nedbrytning i närvaro av luft; minimering av exponering för förhöjda temperaturer och syre eller tillsats av en antioxidant kan begränsa mängden nedbrytning
  • PEG:er hydrolyserar inte eller försämras vid lagring
  • PEG:er stöder inte tillväxten av mögel
  • PEG är oförenligt med fenol och kan minska den antimikrobiella effekten av andra konserveringsmedel
Specifikationer
CAS 107-21-1
Smältpunkt 55 °C till 65 °C
Densitet 1,1 – 1,2 g/ml (bokstavligen)
pH 4,5 till 7,5 (5 % vattenlösning)
Molekylformel C2H6O2
Kvantitet 500 g
Synonym ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, polyethylene glycol, macrogol
Löslighetsinformation Löslig i vattenlösning (100 mg/ml, klar och färglös lösning).
InChI-nyckel LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Molekylvikt (g/mol) 62.07
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
Formel vikt I genomsnitt 3 400
Ångtryck <0,01 mmHg vid 20 °C (lit.)
Fysisk form Pulver