Läs mer
polyetylenglykol, MP Biomedicals™
Produktkod. 11466591 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11466591 500 g 500g
1 options
Produktkod. 11466591 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 02194839.5
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Även känd som PEG. polyetylenglykol, MP Biomedicals är en kondensationspolymer av etylenoxid och vatten. Det används vid utfällning av proteiner, separering och rening av biomolekyler, induktion av cellhybridisering och som ett fusionsmedel i förstärkning
PEG är känsliga för oxidativ nedbrytning i närvaro av luft. Att minimera exponeringen av PEG för förhöjda temperaturer och/eller exponering för syre, eller tillsats av en antioxidant kan begränsa mängden nedbrytning. PEG:er hydrolyserar inte eller försämras vid lagring. PEG:er stöder inte tillväxten av mögel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 25322-68-3
Fysisk form Vita prilla
Molekylformel (C2H4O)n
MDL-nummer MFCD01779601
Synonym Carbowax, PEG, Poly(Ethylene Oxide), Alkapol PEG-8000, Macrogol, α-Hydro-o-hydroxypoly (oxy-1,2-ethanediyl)
Löslighetsinformation Soluble in water (approximately 630mg/mL, 20°C). PEGs are also soluble in many polar solvents such as acetone, alcohols and chlorinated solvents. They are insoluble in nonpolar solvents such as hydrocarbons.
Kvantitet 500 g
InChI-nyckel LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
LEDER [H]OCCO
IUPAC-namn etan-1,2-diol
Molekylvikt (g/mol) 62.07
Formel vikt 8000g/mol
Kvalitet Molekylärbiologi