Läs mer
Polyetylenglykol, MW 8000, , molekylärbiologiska reagenskvalitet, MP Biomedicals™
Produktkod. 17831431 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2 kg
Produktkod. Kvantitet
17831431 2 kg
1 options
Produktkod. 17831431 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219483902
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Polyetylenglykol (PEG) är en kondensationspolymer av etylenoxid och vatten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polyethylene glycol
Färg Vitt
Namnnotering MW 8000
CAS 25322-68-3
Fysisk form Prills
Molekylformel (C2H4O)n
MDL-nummer MFCD01779601
Synonym Carbowax, Alkapol PEG-8000
Kvantitet 2 kg
InChI-nyckel LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
LEDER [H]OCCO
IUPAC-namn etan-1,2-diol
Molekylvikt (g/mol) 62.07
Formel vikt 8,000 (Average)
Kvalitet Molekylärbiologi