Läs mer
Polyetylenglykoltrimetylnonyleter (teknisk kvalitet), TRC
Produktkod. 30455640
Change view
Kvantitet:
10 mL
Produktkod. Kvantitet
30455640 10 mL
1 options
Produktkod. 30455640 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT54881310ML
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polyethylene Glycol Trimethylnonyl Ether (Technical Grade)
CAS 68131-40-8
Kvantitet 10 mL
Synonym Alcohols','C11-15-Secondary','Ethoxylated, Ethoxylated C11-15-Secondary AlcoholsEthoxylated C11-15-Secondary Alcs.
LEDER [2H]C([2H])([2H])CCCCc1cc(O)c2[C@@H]3C=C(C)CC[C@H]3C(C)(C)Oc2c1