Läs mer
Scienceware Heavy-Duty Steel Reinforced PE Policeman
Handla allt SP Scienceware Produkter
Längd (metrisk):
20,3 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Beskrivning
- Policeman is reinforced with a 1/4 in. (6 mm) steel rod to provide added strength.
- Enclosed in polyethylene for excellent chemical resistance.
- Tapered, flat end measures 1 in. (2.5 cm) L x 1 in. (2.5 cm) W.
- Temperature range is -58°F to +176°F (-50°C to +80°C).
Spécification
Spécification
| Kvantitet | 6 Pk. |
| Sterilitet | Sterile |
| Form | Tapered Flat End |
| Produkttyp | Stirring Rod |
| Längd (engelska) Blade | 1 in. |
| Längd (engelska) | 8 in. |
| Längd (metrisk) kniv | 25.4 mm |
| Bredd (engelska) Blade | 1 in. |
| Bredd (metrisk) kniv | 25.4 mm |
| Mått (L x B) | Blade: 25.4 x 25.4 mm |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu