Läs mer
Polyethylene (High Density), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Polyethylene |
| Kvantitet | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C2H4/c1-2/h1-2H2 |
| Formel vikt | 28.031 |