Läs mer
Gosselin™ Polyeten Homogenizer Blenderpåsar
Produktkod. 11867313
Change view
Inkluderar:
Fullt filter
Sidofilter
Förpackningsstorlek:
Paket med 1500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Förpackningsstorlek
11867313 Fullt filter Paket med 1500
11857403 Sidofilter Paket med 1500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11867313 Leverantör Gosselin Leverantörsnummer FBAG03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10680.00 SEK
    6122.79 SEK / Paket med 1500
    Save 4557.21 SEK
    42% Av
 Begränsad artikel
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Se innehållet enkelt genom klar polyeten. Gosselin™ Polyetenhomogeniserande blenderpåsar har en vit skrivremsa längs ena kanten för identifiering av innehåll.
  • Steril genom bestrålning med borttagningssteriliseringsintyg
  • Finns med hel- eller sidofilter
  • Inkluderar 50 mm vit skrivremsa längs ena långkanten
  • 70 μm tjocklek
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Naturlig
För användning med (applikation) Idealisk för homogen suspension, suspensionsprovtagning med pipetter, mejeri och industrier
Inkluderar Fullt filter
Material Polyeten
Sterilitet Sterila
Antal per förpackning 20 påsar à 25 st
Kvantitet 1500/Pk.
Kapacitet (metrisk) 400 mL
Längd (metrisk) 300 mm
Bredd (metrisk) 190 mm
Tjocklek (metrisk) 70 μm