Läs mer
Gosselin™ Polyeten Homogenizer Blenderpåsar
Produktkod. p-8313052
Inkluderar:
Fullt filter
Sidofilter
Förpackningsstorlek:
Paket med 1500
Produktkod. 11857403
Brand: Gosselin BBAG03
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Se innehållet enkelt genom klar polyeten. Gosselin™ Polyetenhomogeniserande blenderpåsar har en vit skrivremsa längs ena kanten för identifiering av innehåll.
  • Steril genom bestrålning med borttagningssteriliseringsintyg
  • Finns med hel- eller sidofilter
  • Inkluderar 50 mm vit skrivremsa längs ena långkanten
  • 70 μm tjocklek
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 400 mL
Färg Naturlig
För användning med (applikation) Idealisk för homogen suspension, suspensionsprovtagning med pipetter, mejeri och industrier
Inkluderar Sidofilter
Material Polyeten
Sterilitet Sterila
Tjocklek (metrisk) 70μ m
Antal per förpackning 20 påsar à 25 st
Kvantitet 1500/Pk.
Längd (metrisk) 300 mm
Bredd (metrisk) 190 mm