Läs mer
Buerkle™ Slangkopplingar av polyeten
Produktkod. 10742513 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
11 till 14 mm
13 till 16 mm
3 till 5 mm
5 till 7 mm
7 till 10 mm
9 till 12 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) unitSize
10742513 5 till 7 mm -
10704433 3 till 5 mm -
10673443 7 till 10 mm -
10385512 9 till 12 mm -
10161782 11 till 14 mm Paket med 10
10476892 13 till 16 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10742513 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 87040608
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fästbara, koniska slangkopplingar för trycklös drift.
  • Tillverkad av polyeten
  • 10 st per förpackning
  • Tillgänglig för en rad slangdiametrar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EU:s livsmedel, RoHS
Diameter (metrisk) 5 till 7 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Polyeten
För användning med 5 till 7 mm slang
För användning med (applikation) Trycklös drift
Förpackningsmängd 10/Pk.
Form Konisk
Produkttyp Slangkoppling