Läs mer
Buerkle™ Slangkopplingar av polyeten
Produktkod. p-8003066 Handla allt Bürkle Produkter
Diameter (metrisk):
11 till 14 mm
13 till 16 mm
3 till 5 mm
5 till 7 mm
7 till 10 mm
9 till 12 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 10704433
Brand: Buerkle™ 87040406
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fästbara, koniska slangkopplingar för trycklös drift.
  • Tillverkad av polyeten
  • 10 st per förpackning
  • Tillgänglig för en rad slangdiametrar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EU:s livsmedel, RoHS
Diameter (metrisk) 3 till 5 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Polyeten
För användning med 3 till 5 mm slang
För användning med (applikation) Trycklös drift
Förpackningsmängd 10/Pk.
Form Konisk
Produkttyp Slangkoppling