Läs mer
Kartell™ Polyetylen Integral ögontvättsflaska
Produktkod. 10021071
Change view
Kapacitet (metrisk):
500 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10021071 500 ml Paket med 10
1 options
Produktkod. 10021071 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 0038300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1435.00 SEK
    1359.83 SEK / Paket med 10
    Save 75.17 SEK
    5% Av
I lager
Utrustad med en ögonkopp och en specialdesignad snäpphatt för snabb och bekväm ögontvätt för att snabbt ta bort främmande föremål och förhindra allvarliga synskador. Kartell™ Polyetylen Integral ögontvättflaskor kan fyllas med destillerat vatten eller annan medicinsk vätska avsedd för ögonbruk.
Utrustad med en ögonkopp och en specialdesignad snäpphatt för snabb och bekväm ögontvätt för att snabbt ta bort främmande föremål och förhindra allvarliga synskador. Kartell™ Polyetylen Integral ögontvättflaskor kan fyllas med destillerat vatten eller annan medicinsk vätska avsedd för ögonbruk.
  • Automatisk ventil inbyggd i huvudet för att släppa in luft och förhindra att förorenat ögonskölj rinner tillbaka till flaskan
  • Den perforerade plattan i ögonkoppen bryter upp strålen och ger en jämn spray till ögat
  • Inkluderar ett rör för att tömma den kontaminerade ögonsköljen
  • Lämplig för matvaror
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Höjd (metrisk) 213 mm
Material Polyeten
Produkttyp Integrerad ögontvättsflaska
Bredd (metrisk) 73 mm