Läs mer
Polyeten, låg densitet,∣< 400 mikron, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11379228
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
25g
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11379228 100 g 100g
11369228 5 g 5g
11349228 25 g 25g
11359228 500 g 500g
11366119 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11379228 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042607.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 9002-88-4 | (C2H4)n | 28.05 g/mol
Polyeten används i formsprutade och formblåsta leksaker, husgeråd, lock, formsprutade bilsäten, smältbeläggning för papper, tillsats i gjutna lister, ljus, oljebaserat bläck och smältlim. Det används också som tillsats, smörjmedel vid gummibearbetning, extruderings- och kalandreringshjälpmedel för PVC och dispergeringshjälpmedel för färgkoncentrat. Lager, kugghjul, bussningar och andra rörliga delar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9002-88-4
Molekylformel (C2H4)n
Molekylvikt (g/mol) 28.05
MDL-nummer MFCD00084423
InChI-nyckel VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene, acetene, elayl, olefiant gas, athylen, etileno, liquid ethylene, polyethylene, bicarburretted hydrogen, plastipore
PubChem CID 6325
ChEBI CHEBI:18153
IUPAC-namn eten
LEDER *-CC-*
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polyethylene
Namnnotering Low density, ≤400 micron
Fysisk form Pulver
Densitet 0.92 g/mL
Merck Index 14,7567
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Kvantitet 100 g
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.