Läs mer
Cole-Parmer™ Blixtlås-Läpp lågdensitetspolyetenpåsar
Produktkod. 12303840 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Mått (L x B):
152 x 102 mm
381 x 305 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 12303840
Brand: Cole-Parmer™ 6010230
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Håll föroreningar borta med dessa påsar Cole-Parmer™ Zip-Lip Low-Density Polyethylene Bags har en zip-lip-tätning för dammsäker, fuktsäker förvaring.
  • Du behöver inte oroa dig för att damm eller fukt kommer till dina torra prover
  • Enkelspårstätning inte för användning med vätskor
  • Identifiera enkelt prover genom att använda påsar med etiketter
  • Lågdensitetspolyeten
  • FDA-kompatibel
Specifikationer
Förslutningstyp Zip Seal
Färg Klart
För användning med (applikation) Dammtät, fuktsäker förvaring
Material Polyeten
Tjocklek (metrisk) 0.050 mm
Kvantitet 1000 styck
Mått (L x B) 152 x 102 mm
Längd (metrisk) 152 mm
Bredd (metrisk) 102 mm
Produkttyp Förvaringspåse med dragkedja