Läs mer
Cole-Parmer™ Blixtlås-Läpp lågdensitetspolyetenpåsar
Produktkod. 12393830 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Mått (L x B):
152 x 102 mm
381 x 305 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
12393830 381 x 305 mm Paket med 1000
12303840 152 x 102 mm Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12393830 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 6010190
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4054.49 SEK
    3257.74 SEK / Paket med 1000
    Save 796.75 SEK
    19% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 04-11-2026
Håll föroreningar borta med dessa påsar Cole-Parmer™ Zip-Lip Low-Density Polyethylene Bags har en zip-lip-tätning för dammsäker, fuktsäker förvaring.
  • Du behöver inte oroa dig för att damm eller fukt kommer till dina torra prover
  • Enkelspårstätning inte för användning med vätskor
  • Identifiera enkelt prover genom att använda påsar med etiketter
  • Lågdensitetspolyeten
  • FDA-kompatibel
Specifikationer
Förslutningstyp Blixtlåsläpp
Färg Klart
För användning med (applikation) Dammtät, fuktsäker förvaring
Material Polyeten
Kvantitet 1000 styck
Mått (L x B) 381 x 305 mm
Produkttyp Förvaringspåse med dragkedja
Längd (metrisk) 381 mm
Bredd (metrisk) 305 mm
Tjocklek (metrisk) 0.050 mm