Läs mer
Cole-Parmer™ Lågdensitetspolyetenpåsar
Produktkod. 11770859 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Mått (L x B):
127 x 102mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 11770859
Brand: Cole-Parmer™ 0650506
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa påsar för allmän förvaring av fasta ämnen. Cole-Parmer™ Lågdensitetspolyetenpåsar har en stark bottenförsegling.
  • Försegla med bärbar värmeförseglare eller påsband
Specifikationer
Färg Klart
Material Polyeten
Tjocklek (metrisk) 0.050 mm
Kvantitet 1000 styck
Mått (L x B) 127 x 102mm
Längd (metrisk) 127 mm
Bredd (metrisk) 102 mm
Produkttyp LDPE väska