Beskrivning
Eliminerar kontaminering av innehållet Behöver inte rengöras eller autoklaveras efter användning Magneten är placerad i den 25 x 70 mm rektangulära sektionen; total längd: 20 cm (7,7 tum) Långt räfflat handtag ger ett säkert grepp Tillverkad av högdensitetspolyeten
- Eliminerar kontaminering av innehållet
- Behöver inte rengöras eller autoklaveras efter användning
- Magneten är placerad i den 25 x 70 mm rektangulära delen; total längd: 20 cm (7,7” )
- Långt räfflat handtag ger ett säkert grepp
- Tillverkad av högdensitetspolyeten
Specifikationer
Specifikationer
| Material | HDPE |
| Typ | Magnetic Stir Bar Retriever |