Läs mer
Masterflex™ Hanrörsadapter av polyeten
Trådstorlek:
1/2 x 3/4 tum.
1/2 x 5/8 tum.
1/4 x 1/2 tum.
1/4 x 5/16 tum.
1/8 x 1/8 tum.
3/4 x 3/4 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Hanrörsadapter av polyeten
- Anpassar sig från en NPT hantråd till en slanghulling
- Hullingförsedda beslag är designade för snabb och enkel montering utan verktyg
- Kombinera dessa enkla, ekonomiska kopplingar med våra flexibla slangar för användning i dina lågtrycksapplikationer (vanligtvis mindre än 30psi)
- Finns i förpackningar om tio
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Barb x NPT(M)-anslutning |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Material | HDPE |
| Förpackningsmängd | 10 Beslag |
| Slangstorlek | 1/8 tum |
| Utloppsport | 1/8 tum |
| Portstorlek | 1/8 tum |
| Steriliseringsmetod | Etylenoxid |
| Trådstorlek | 1/8 x 1/8 tum. |
| Form | Rak |
| Visa mer |