Läs mer
Masterflex™ Hanrörsadapter av polyeten, 100 st
Slangstorlek:
1/2 tum.
3/8 tum
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Hanrörsadapter av polyeten
- Anpassar sig från en NPT hantråd till en slanghulling
- Hullingförsedda beslag är designade för snabb och enkel montering utan verktyg
- Kombinera dessa enkla, ekonomiska kopplingar med våra flexibla slangar för användning i dina lågtrycksapplikationer (vanligtvis mindre än 30psi)
- Finns i förpackningar om tio
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Barb x NPT(M)-anslutning |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Material | HDPE |
| Slangstorlek | 3/8 tum |
| Slang Barb | 3/8 tum |
| Utloppsport | 3/8 tum NPT(M) |
| Portstorlek | 3/8 tum |
| Steriliseringsmetod | Etylenoxid |
| Trådstorlek | 3/8 tum NPT(M) |
| Färg | Genomskinligt |
| Visa mer |