Läs mer
Masterflex™ Hanrörsadapter av polyeten, 100 st
Produktkod. 11780119
Slangstorlek:
1/2 tum.
3/8 tum
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 11780119
Brand: Masterflex™ 3062564
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för snabb och enkel montering utan verktyg
  • Hanrörsadapter av polyeten
  • Anpassar sig från en NPT hantråd till en slanghulling
  • Hullingförsedda beslag är designade för snabb och enkel montering utan verktyg
  • Kombinera dessa enkla, ekonomiska kopplingar med våra flexibla slangar för användning i dina lågtrycksapplikationer (vanligtvis mindre än 30psi)
  • Finns i förpackningar om tio
Specifikationer
Beskrivning Barb x NPT(M)-anslutning
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Material HDPE
Slangstorlek 1/2 tum.
Slang Barb 1/2 tum.
Utloppsport 3/8 tum NPT(M)
Portstorlek 1/2 tum.
Steriliseringsmetod Etylenoxid
Trådstorlek 3/8 tum NPT(M)
Färg Genomskinligt
Produkttyp Hanrörsadapter