Beskrivning
- Vakuumpump för användning med MiniSampler PE
- Idealisk för allmän provtagning från fat, behållare och tankar
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | Adapter av polypropen |
| Material | Polyeten |
| För användning med (utrustning) | MiniSampler PE |