Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Gjuten dragskåp av polyeten
Produktkod. 11787375
Change view
Material:
Polyeten, Akryl
Produktkod. Material
11787375 Polyeten, Akryl
1 options
Produktkod. 11787375 Leverantör Bel-Art™ SP Scienceware™ Leverantörsnummer H500000003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16240.00 SEK
    15034.07 SEK / Paket med 1
    Save 1205.93 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Denna dragskåp har ett skal i ett stycke gjutet av polyetenplast med en genomskinlig akrylbåge som glider på inre spår
  • Bågen kan ställas i öppet, stängt eller mellanliggande läge; förblir något öppen när den är i stängt läge för att möjliggöra kontinuerligt luftflöde
  • Framöppningen är 88 x 36 cmH (34½ x 14³/16 tum).
  • Stack O.D.: 15 cm (6 tum)
  • Avgassystem som kan dra 350 cfm (fri luft) rekommenderas
  • Totala mått: 107 x 51 x 76 cmH (42 x 20 x 30 tum).
Specifikationer
Material Polyeten, Akryl
Färg Vitt
Mått (L x B x H) 107 x 51 x 76 cm (42 x 20 x 30 tum)
Höjd (engelska) 30 tum
Höjd (engelska) Skärmöppning 14,19 tum.
Höjd (metrisk) 76 cm
Höjd (metrisk) Bågeöppning 88 x 36 cm
Kvantitet 1 st
Bredd (engelska) 20 tum
Bredd (metrisk) 51 cm