Läs mer
Fisherbrand™ Polyeten, smalhalsad Jerry Can
Produktkod. 11537443 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11537443 25 L Varje
1 options
Produktkod. 11537443
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    421.32 SEK
    171.98 SEK / Paket med 1
    Save 249.34 SEK
    59% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Stängningsmaterial: Polyeten
  • Genomskinlig jerrycan av polyeten med polyetenförslutning
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 25 L
Stängningsfärg Genomskinligt
Förslutningsfoder Polyeten
Stängningsmaterial Polyeten
Förslutningstyp Manipulera
Diameter (metrisk) Innerhals 470 mm
Material Polyeten
Hals stil Smal
Antal per förpackning 1 st.