Läs mer
Fisherbrand™ Polyeten, smalhalsad Jerry Can
Produktkod. 11507443 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Antal per förpackning:
1 st.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Antal per förpackning Förpackningsstorlek
11507443 1 st. Varje
1 options
Produktkod. 11507443
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Stängningsmaterial: Polyeten
  • Genomskinlig jerrycan av polyeten med polyetenförslutning
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2500 mL
Stängningsfärg Genomskinligt
Förslutningsfoder Polyeten
Stängningsmaterial Polyeten
Förslutningstyp Manipulera
Diameter (metrisk) Innerhals 150 mm
Material Polyeten
Hals stil Smal
Antal per förpackning 1 st.