Läs mer
Fisherbrand™ Polyeten, smalhalsad Jerry Can
Produktkod. 11527443 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11527443 10,000 mL Varje
1 options
Produktkod. 11527443
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Stängningsmaterial: Polyeten
  • Genomskinlig jerrycan av polyeten med polyetenförslutning
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 10,000 mL
Stängningsfärg Genomskinligt
Förslutningsfoder Polyeten
Stängningsmaterial Polyeten
Förslutningstyp Manipulera
Diameter (metrisk) Innerhals 314 mm
Material Polyeten
Hals stil Smal
Antal per förpackning 1 st.