Läs mer
Fisherbrand™ Polyeten, smalhalsad Jerry Can
Produktkod. 11597433 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Antal per förpackning:
1 st.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Antal per förpackning Förpackningsstorlek
11597433 1 st. Varje
1 options
Produktkod. 11597433
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Stängningsmaterial: Polyeten
  • Genomskinlig jerrycan av polyeten med polyetenförslutning
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Stängningsfärg Genomskinligt
Förslutningsfoder Polyeten
Stängningsmaterial Polyeten
Förslutningstyp Manipulera
Diameter (metrisk) Innerhals 125 mm
Material Polyeten
Hals stil Smal
Antal per förpackning 1 st.