Läs mer
Pal International™ Överdrag av polyeten
Produktkod. 30158548
Change view
Färg:
Blått
Rött
Vitt
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
30158548 Blått
30158551 Vitt
30158553 Rött
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30158548 Leverantör Pal International™ Leverantörsnummer R68220
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.00 SEK
    51.07 SEK / Paket med 100
    Save 2.93 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Erbjud en säker och bekväm passform. Pal International™ Polyetenoversleeves inkluderar dold resår vid handleden och armbågen.
  • Högkvalitativ polyetenkonstruktion
  • Dold resår vid handled och armbåge
  • Säker men ändå bekväm passform.
  • Ger stänkskydd
  • Se till att hygienstandarder uppfylls i en mängd olika industri-, tillverknings- och hälsovårdsmiljöer.
  • Lämplig för användning med mat
  • Latexfri för att minimera risken för irritation.
  • Dispenseras enkelt från Pal Ecopak-dispensern
Specifikationer
Produkttyp Sleeve för allmänt bruk
Material Polyeten
Färg Blått
Disponibel Engångsbruk
Latexfri Ja