Läs mer
Fisherbrand™ Polyethylene Overlay Sheet
Descrizione
- Detachable
- Allows gel dryer to be adapted for thin polyacrylamide gel, thicker agarose gels
- Replacement part for Vacuum Gel Dryer systems
- Pore size of porous polyethylene cover sheet: 0.75mm
Specifica
Specifica
| För användning med (utrustning) | Fisherbrand GD-4534 Geltorkningssystem |
| Typ | Sheet |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?