Läs mer
BioClean™ SafeStep NSO Cleanroom Overshoes
Produktkod. 12952245
Change view
Längd (metrisk):
400 mm
455 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 400
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
12952245 400 mm Paket med 400
12962245 455 mm Paket med 400
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12952245 Leverantör BioClean™ Leverantörsnummer NSO016
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Överdragsskor har låga nivåer av partikelavgivning och bearbetas för att säkerställa ISO Klass 5-kompatibilitet. Elastomerbeläggning säkerställer bra grepp och hållbarhet.
  • Halksäker
  • Låga nivåer av partikelavgivning
  • Hållbar
  • Elastomer beläggning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Polyeten
Färg Vitt
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015
Förpackningstyp 100 stycken per förseglad inre PE-påse; en innerpåse per förseglad yttre PE-påse; fyra ytterpåsar per fodrad kartong (400 stycken)
Längd (metrisk) 400 mm
Höjd (metrisk) 170 mm
Produkttyp Skoöverdrag i kontrollerade miljöer