Läs mer
BioClean™ SafeStep NSO Cleanroom Overshoes
Produktkod. 12962245
Change view
Längd (metrisk):
400 mm
455 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 400
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
12962245 455 mm Paket med 400
12952245 400 mm Paket med 400
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12962245 Leverantör BioClean™ Leverantörsnummer NSO018
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3778.10 SEK
    2743.73 SEK / Paket med 400
    Save 1034.37 SEK
    27% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 21-10-2026
Överdragsskor har låga nivåer av partikelavgivning och bearbetas för att säkerställa ISO Klass 5-kompatibilitet. Elastomerbeläggning säkerställer bra grepp och hållbarhet.
  • Halksäker
  • Låga nivåer av partikelutsöndring
  • Hållbar
  • Elastomerbeläggning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Polyeten
Färg Vitt
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015
Förpackningsmängd 100 bitar per förseglad inre PE-påse; en inre påse per förseglad yttre PE-påse; fyra yttre påsar per fodrad kartong (400 stycken)
Längd (metrisk) 455 mm
Höjd (metrisk) 170 mm
Produkttyp Kontrollerade miljöer Skoskydd